Cerio ≥99.8% (REO, rare earth oxide basis), lingote
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
00065.18
00065.30
00065.18EA
195
EUR
00065.18
00065.30
Cerio ≥99.8% (REO, rare earth oxide basis), lingote
Cerio
Purity: 99.8% min
CAS No.: 7440-45-1
Physical Form: Packaged under mineral oil
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 1333
MDL No.: MFCD00010924
Formula:
Ce Pto. Ebullición: 3468 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 795 °C Densidad: ∼6,8 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010924 Núm. CAS: 7440-45-1 EINECS: 231-154-9 UN: 1333 ADR: 4.1,II |