Cerio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.62 mm (0.024 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
00591.FF
00591.FI
00591.FFEA
222
EUR
00591.FF
00591.FI
Cerio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.62 mm (0.024 in)
Cerio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-45-1
Physical Form: ≈2.6g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 1333
MDL No.: MFCD00010924
Formula:
Ce MW: 140.12 g/mol Pto. Ebullición: 3468 Pto. de fusión: 795 Densidad: ∼6.8 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010924 Núm. CAS: 7440-45-1 EINECS: 231-154-9 UN: 1333 ADR: 4.1 II |