Cerio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
12377.FF 12377.FI
12377.FFEA 238 EUR
12377.FF 12377.FI
Cerio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Cerio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-45-1 Physical Form: ≈1.04g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1333 MDL No.: MFCD00010924
Formula: Ce
MW: 140.12 g/mol
Pto. Ebullición: 3468
Pto. de fusión: 795
Densidad: ∼6.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010924
Núm. CAS: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 1333
ADR: 4.1 II