Cerio ≥99% (REO, rare earth oxide basis), lingote
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
43977.30 43977.A1
43977.30EA 226 EUR
43977.30 43977.A1
Cerio ≥99% (REO, rare earth oxide basis), lingote
Cerio
Purity: 99% CAS No.: 7440-45-1 Physical Form: Packaged under mineral oil Appearance: Gray Odour: Odourless UN No.: 1333 MDL No.: MFCD00010924
Formula: Ce
MW: 140.12 g/mol
Pto. Ebullición: 3468
Pto. de fusión: 795
Densidad: ∼6.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010924
Núm. CAS: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 1333
ADR: 4.1 II