Cerio ≥99.9% (metals basis excluding Ta), barras, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
44037.DJ 44037.DM 44037.HF
44037.DJEA 432 EUR
44037.DJ 44037.DM 44037.HF
Cerio ≥99.9% (metals basis excluding Ta), barras, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Cerio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-45-1 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.21g/mm, Cast rod, diameter is approximate Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 1333 MDL No.: MFCD00010924
Formula: Ce
MW: 140.12 g/mol
Pto. Ebullición: 3468
Pto. de fusión: 795
Densidad: ∼6.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010924
Núm. CAS: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 1333
ADR: 4.1 II