Disprosio ≥99.8% (REO, rare earth oxide basis), lingote
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00102.14
00102.22
00102.14EA
143
EUR
00102.14
00102.22
Disprosio ≥99.8% (REO, rare earth oxide basis), lingote
Disprosio
Purity: 99.8%
CAS No.: 7429-91-6
Physical Form: Packaged in air stable poly bottle
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010982
Formula:
Dy MW: 162.5 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010982 Núm. CAS: 7429-91-6 EINECS: 231-073-9 |