Disprosio ≥99.8% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.62 mm (0.024 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
acondicionado en Argón
00592.FF
00592.FI
00592.FFEA
177
EUR
00592.FF
00592.FI
Disprosio ≥99.8% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.62 mm (0.024 in)
Disprosio
Purity: 99.8%
CAS No.: 7429-91-6
Physical Form: ≈3.3g/25x25mm, Packaged under argon
Appearance: Gray
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00010982
Formula:
Dy MW: 162.5 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010982 Núm. CAS: 7429-91-6 EINECS: 231-073-9 UN: 3178 ADR: 4.1 III |