Disprosio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), piezas, distilled dendritic
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
acondicionado en Argón
12257.06 12257.14 12257.22
12257.06EA 126 EUR
12257.06 12257.14 12257.22
Disprosio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), piezas, distilled dendritic
Disprosio
Purity: 99.9% CAS No.: 7429-91-6 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00010982
Formula: Dy
MW: 162.5 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010982
Núm. CAS: 7429-91-6
EINECS: 231-073-9
UN: 3178
ADR: 4.1 III