Disprosio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.1 mm (0.004 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
acondicionado en Argón
12382.FF
12382.FI
12382.FFEA
301
EUR
12382.FF
12382.FI
Disprosio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.1 mm (0.004 in)
Disprosio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7429-91-6
Physical Form: ≈0.53g/25x25mm, Packaged under argon
Appearance: Gray
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00010982
Formula:
Dy MW: 162.5 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010982 Núm. CAS: 7429-91-6 EINECS: 231-073-9 UN: 3178 ADR: 4.1 III |