Disprosio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
acondicionado en Argón
12383.FF 12383.FI
12383.FFEA 349 EUR
12383.FF 12383.FI
Disprosio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Disprosio
Purity: 99.9% CAS No.: 7429-91-6 Physical Form: ≈0.13g/25x25mm, Packaged under argon Appearance: Gray Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00010982
Formula: Dy
MW: 162.5 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010982
Núm. CAS: 7429-91-6
EINECS: 231-073-9
UN: 3178
ADR: 4.1 III