Erbio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), piezas
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
acondicionado en Argón
00111.09
00111.18
00111.09EA
172
EUR
00111.09
00111.18
Erbio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), piezas
Erbio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-52-0
Physical Form: Packaged under argon in glass bottle
Appearance: Silvery grey
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00010987
Formula:
Er Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010987 Núm. CAS: 7440-52-0 EINECS: 231-160-1 UN: 3178 ADR: 4.1,II |