Erbio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00593.FF
00593.FI
00593.FFEA
329
EUR
00593.FF
00593.FI
Erbio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Erbio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-52-0
Physical Form: ≈3.5g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010987
Formula:
Er Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010987 Núm. CAS: 7440-52-0 EINECS: 231-160-1 |