Erbio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
12386.FF
12386.FI
12386.FFEA
156
EUR
12386.FF
12386.FI
Erbio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Erbio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-52-0
Physical Form: ≈1.4g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010987
Formula:
Er MW: 167.26 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010987 Núm. CAS: 7440-52-0 EINECS: 231-160-1 |