Erbio ≥99.9% (metals basis excluding Ta), barras, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40287.DH
40287.DJ
40287.HF
40287.DHEA
280
EUR
40287.DH
40287.DJ
40287.HF
Erbio ≥99.9% (metals basis excluding Ta), barras, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Erbio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-52-0
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.29g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Odour: Odourless
Formula:
Er Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010987 Núm. CAS: 7440-52-0 EINECS: 231-160-1 |