Erbio ≥99.9% (metals basis excluding Ta), barras, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40288.DH
40288.DJ
40288.HF
40288.DHEA
908
EUR
40288.DH
40288.DJ
40288.HF
Erbio ≥99.9% (metals basis excluding Ta), barras, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Erbio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-52-0
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈1.2g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Odour: Odourless
Formula:
Er Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010987 Núm. CAS: 7440-52-0 EINECS: 231-160-1 |