Europio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10175.FF 10175.FI
10175.FFEA 378 EUR
10175.FF 10175.FI
Europio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Europio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-53-1 Physical Form: ≈0.82g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00010992
Formula: Eu
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010992
Núm. CAS: 7440-53-1
EINECS: 231-161-7
UN: 3208
ADR: 4.3,II