Europio ≥99.9% (metals basis), barras, Ø 9.52 mm (0.375 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
44545.HF
44545.DJ
44545.HFEA
472
EUR
44545.HF
44545.DJ
Europio ≥99.9% (metals basis), barras, Ø 9.52 mm (0.375 in)
Europio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-53-1
Molecular Formula: Packaged in mineral oil
Physical Form: ≈0.37g/mm, Cast rod, diameter approximate
Appearance: Silver/gray
Odour: Odourless
UN No.: 3208
MDL No.: MFCD00010992
Formula:
Eu MW: 151.96 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010992 Núm. CAS: 7440-53-1 EINECS: 231-161-7 UN: 3208 ADR: 4.3 II |