Gadolinio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), piezas ≤ 20 mm (0.79 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
acondicionado en Argón
00118.09
00118.18
00118.09EA
139
EUR
00118.09
00118.18
Gadolinio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), piezas ≤ 20 mm (0.79 in)
Gadolinio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-54-2
Physical Form: Packaged under argon in glass bottle
Appearance: Silver
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011022
Formula:
Gd Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011022 Núm. CAS: 7440-54-2 EINECS: 231-162-2 UN: 3178 ADR: 4.1,II |