Gadolinio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.62 mm (0.024 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
acondicionado en Argón
00595.FF
00595.FI
00595.FFEA
202
EUR
00595.FF
00595.FI
Gadolinio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.62 mm (0.024 in)
Gadolinio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-54-2
Physical Form: ≈3.1g/25x25mm, Packaged under argon
MDL No.: MFCD00011022
Formula:
Gd Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011022 Núm. CAS: 7440-54-2 EINECS: 231-162-2 |