Holmio ≥99.9% (metals basis excluding Ta), piezas
Proveedor: Thermo Scientific
00142.06
00142.14
00142.06EA
204
EUR
00142.06
00142.14
Holmio ≥99.9% (metals basis excluding Ta), piezas
Holmio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-60-0
Physical Form: Packaged in air-stable poly bottle
MDL No.: MFCD00011049
Formula:
Ho MW: 164,93 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011049 Núm. CAS: 7440-60-0 EINECS: 231-169-0 |