Holmio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.127 mm (0.005 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00144.FF
00144.FI
00144.FFEA
346
EUR
00144.FF
00144.FI
Holmio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.127 mm (0.005 in)
Holmio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-60-0
Physical Form: ≈0.70g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011049
Formula:
Ho MW: 164.93 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011049 Núm. CAS: 7440-60-0 EINECS: 231-169-0 |