Holmio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), piezas, distilled dendritic
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
acondicionado en Argón
41515.04
41515.09
41515.04EA
82.1
EUR
41515.04
41515.09
Holmio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), piezas, distilled dendritic
Holmio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-60-0
Physical Form: Packaged under argon
Appearance: Dark gray to silver
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011049
Formula:
Ho MW: 164.93 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011049 Núm. CAS: 7440-60-0 EINECS: 231-169-0 UN: 3178 ADR: 4.1 II |