Holmio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
42687.FF
42687.FI
42687.FFEA
339
EUR
42687.FF
42687.FI
Holmio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Holmio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-60-0
Physical Form: ≈0.14g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Appearance: Gray to silver
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011049
Formula:
Ho MW: 164.93 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011049 Núm. CAS: 7440-60-0 EINECS: 231-169-0 UN: 3178 ADR: 4.1 II |