Holmio ≥99.9% (metals basis), barras, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
44050.DJ
44050.HF
44050.DJEA
1200
EUR
44050.DJ
44050.HF
Holmio ≥99.9% (metals basis), barras, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Holmio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-60-0
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.28g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Odour: Odourless
Formula:
Ho Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011049 Núm. CAS: 7440-60-0 EINECS: 231-169-0 |