Lutecio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), piezas
Proveedor: Thermo Scientific
00628.03 00628.06
00628.03EA 277 EUR
00628.03 00628.06
Lutecio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), piezas
Lutecio
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-94-3 Physical Form: Packaged in air-stable glass bottle Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011098
Formula: Lu
MW: 174,97 g/mol
Pto. Ebullición: 3000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1651…1675 °C
Densidad: 9,849 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011098
Núm. CAS: 7439-94-3
EINECS: 231-103-0
Índice Merck: 12,05642