Lutecio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
10228.FF 10228.FI
10228.FFEA 482 EUR
10228.FF 10228.FI
Lutecio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Lutecio
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-94-3 Physical Form: ≈0.62g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011098
Formula: Lu
MW: 174,97 g/mol
Pto. Ebullición: 3000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1651…1675 °C
Densidad: 9,849 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011098
Núm. CAS: 7439-94-3
EINECS: 231-103-0
UN: 3178
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 12,05642