Neodimio ≥99.1% (metals basis), lingote
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00214.14
00214.22
00214.14EA
147
EUR
00214.14
00214.22
Neodimio ≥99.1% (metals basis), lingote
Neodimio
Purity: 99.1%
CAS No.: 7440-00-8
Physical Form: Packaged under mineral oil
Appearance: Grey/silver
MDL No.: MFCD00011130
Formula:
Nd Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011130 Núm. CAS: 7440-00-8 EINECS: 231-109-3 |