Neodimio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10248.FF
10248.FI
10248.FFEA
228
EUR
10248.FF
10248.FI
Neodimio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Neodimio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-00-8
Physical Form: ≈4.4g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011130
Formula:
Nd Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011130 Núm. CAS: 7440-00-8 EINECS: 231-109-3 |