Samario 99.9% (trace metals basis) 20-40 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
294780100 294780500
ACRO294780100EA 195 EUR
ACRO294780100 ACRO294780500
Samario 99.9% (trace metals basis) 20-40 mesh
Samario
Formula: Sm
MW: 150.36 g/mol
Pto. Ebullición: 1778 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 1072 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011233
Núm. CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
UN: 3132
ADR: 4.3 II
Índice Merck: 12,08498
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Silver grey Powder or filings
Particle size 20 to 40 mesh
Total trace metal impurities ≤0.1 %