Samario ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), lingote
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00295.14 00295.22
00295.14EA 160 EUR
00295.14 00295.22
Samario ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), lingote
Samario
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Physical Form: Packaged in air stable poly bottle Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011233
Formula: Sm
MW: 150.36 g/mol
Pto. Ebullición: 1900
Pto. de fusión: 1076.85
Densidad: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011233
Núm. CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
Índice Merck: 12,08498