Samario ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), piezas ≤ 12 mm (0.47 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00609.09 00609.18
00609.09EA 111 EUR
00609.09 00609.18
Samario ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), piezas ≤ 12 mm (0.47 in)
Samario
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Physical Form: Packaged in air stable poly bottle Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011233
Formula: Sm
MW: 150.36 g/mol
Pto. Ebullición: 1900
Pto. de fusión: 1076.85
Densidad: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011233
Núm. CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
Índice Merck: 12,08498