Samario ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

12420.FF 12420.FI
12420.FFEA 351 EUR
12420.FF 12420.FI
Samario ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Samario

Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Physical Form: ≈1.2g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011233

Formula: Sm
MW: 150.36 g/mol
Pto. Ebullición: 1900
Pto. de fusión: 1076.85
Densidad: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011233
Núm. CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
Índice Merck: 12,08498

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR