Samario ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), piezas, sublimed dendritic
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
acondicionado en Argón
12423.09 12423.18 12423.30
12423.09EA 93.3 EUR
12423.09 12423.18 12423.30
Samario ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), piezas, sublimed dendritic
Samario
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Grey/silvery Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011233
Formula: Sm
MW: 150.36 g/mol
Pto. Ebullición: 1900
Pto. de fusión: 1076.85
Densidad: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011233
Núm. CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
UN: 3178
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 12,08498