Samario ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), en polvo -40 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Ampuled under argon
12895.03
12895.09
12895.18
12895.03EA
66.8
EUR
12895.03
12895.09
12895.18
Samario ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), en polvo -40 mesh
Samario
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-19-9
Physical Form: Ampouled under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Silver
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011233
Formula:
Sm MW: 150.36 g/mol Pto. Ebullición: 1900 Pto. de fusión: 1076.85 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011233 Núm. CAS: 7440-19-9 EINECS: 231-128-7 UN: 3089 ADR: 4.1 II Índice Merck: 12,08498 |