Samario ≥99.9% (metals basis excluding Ta), barras, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40297.DH 40297.DJ 40297.DM 40297.HF
40297.DHEA 210 EUR
40297.DH 40297.DJ 40297.DM 40297.HF
Samario ≥99.9% (metals basis excluding Ta), barras, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Samario
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.24g/mm, Cast rod, diameter is approximate Odour: Odourless
Formula: Sm
MW: 150.36 g/mol
Pto. Ebullición: 1900
Pto. de fusión: 1076.85
Densidad: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011233
Núm. CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
Índice Merck: 12,08498