Samario ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43217.FF 43217.FI
43217.FFEA 398 EUR
43217.FF 43217.FI
Samario ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 1.0 mm (0.04 in)
Samario
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Physical Form: ≈4.9g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011233
Formula: Sm
MW: 150.36 g/mol
Pto. Ebullición: 1900
Pto. de fusión: 1076.85
Densidad: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011233
Núm. CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
Índice Merck: 12,08498