Samario para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14479.0001 8.14479.0010
8.14479.0001EA 47.2 EUR
8.14479.0001 8.14479.0010
Samario para síntesis, Sigma-Aldrich®
Samario
Formula: Sm
MW: 150.36 g/mol
Pto. Ebullición: 1900
Pto. de fusión: 1076.85
Densidad: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011233
Núm. CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
UN: 3208
ADR: 4.3 I
Índice Merck: 12,08498
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 1072 °C
Molar Mass 150.36 g/mol