Terbio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), lingote (max. 0,4% Ta)
Proveedor: Thermo Scientific
00320.04 00320.09
00320.04EA 127 EUR
00320.04 00320.09
Terbio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), lingote (max. 0,4% Ta)
Terbio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-27-9 Physical Form: Packaged in air-stable poly bottle MDL No.: MFCD00011256
Formula: Tb
MW: 158,93 g/mol
Pto. Ebullición: 3041 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1356 °C
Densidad: 8,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011256
Núm. CAS: 7440-27-9
EINECS: 231-137-6
Índice Merck: 12,09300