Terbio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), piezas
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
acondicionado en Argón
00324.03 00324.06
00324.03EA 102 EUR
00324.03 00324.06
Terbio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), piezas
Terbio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-27-9 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011256
Formula: Tb
MW: 158.93 g/mol
Pto. Ebullición: 3041
Pto. de fusión: 1356
Densidad: 8.27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011256
Núm. CAS: 7440-27-9
EINECS: 231-137-6
UN: 3178
ADR: 4.1 II
Índice Merck: 12,09300