Terbio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), piezas, distilled dendritic
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
acondicionado en Argón
12258.03
12258.06
12258.14
12258.03EA
109
EUR
12258.03
12258.06
12258.14
Terbio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), piezas, distilled dendritic
Terbio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-27-9
Physical Form: Packaged under argon
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011256
Formula:
Tb Pto. Ebullición: 3041 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1356 °C Densidad: 8,27 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011256 Núm. CAS: 7440-27-9 EINECS: 231-137-6 UN: 3178 ADR: 4.1,II Índice Merck: 12,09300 |