Terbio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
12430.FF 12430.FI
12430.FFEA 255 EUR
12430.FF 12430.FI
Terbio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Terbio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-27-9 Physical Form: ≈0.52g/25x25mm, Packaged in mylar under argon UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011256
Formula: Tb
MW: 158,93 g/mol
Pto. Ebullición: 3041 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1356 °C
Densidad: 8,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011256
Núm. CAS: 7440-27-9
EINECS: 231-137-6
UN: 3178
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 12,09300