Terbio ≥99.9% (metals basis), barras, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
44049.DH 44049.HF
44049.DHEA 1600 EUR
44049.DH 44049.HF
Terbio ≥99.9% (metals basis), barras, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Terbio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-27-9 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈1.04g/mm, Cast rod, diameter is approximate MDL No.: MFCD00011256
Formula: Tb
MW: 158.93 g/mol
Pto. Ebullición: 3041
Pto. de fusión: 1356
Densidad: 8.27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011256
Núm. CAS: 7440-27-9
EINECS: 231-137-6
Índice Merck: 12,09300