Tulio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
acondicionado en Argón
10375.FF 10375.FI
10375.FFEA 369 EUR
10375.FF 10375.FI
Tulio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Tulio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-30-4 Physical Form: ≈1.75g/25x25mm, Packaged under argon Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011281
Formula: Tm
MW: 168,93 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011281
Núm. CAS: 7440-30-4
EINECS: 231-140-2
UN: 3178
ADR: 4.1,II