Tulio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), piezas, sublimed dendritic
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
acondicionado en Argón
12435.03
12435.06
12435.03EA
150
EUR
12435.03
12435.06
Tulio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), piezas, sublimed dendritic
Tulio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-30-4
Physical Form: Packaged under argon
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011281
Formula:
Tm MW: 168,93 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011281 Núm. CAS: 7440-30-4 EINECS: 231-140-2 UN: 3178 ADR: 4.1,II |