Iterbio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), lingote
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00407.06
00407.14
00407.06EA
125
EUR
00407.06
00407.14
Iterbio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), lingote
Iterbio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-64-4
Physical Form: Packaged in air stable poly bottle
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011286
Formula:
Yb Pto. Ebullición: 1427 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 824 °C Densidad: 6,977 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011286 Núm. CAS: 7440-64-4 EINECS: 231-173-2 Índice Merck: 12,10239 |