Iterbio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Thickness: 0.64 mm (0.025 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00614.FF 00614.FI
00614.FFEA 201 EUR
00614.FF 00614.FI
Iterbio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Thickness: 0.64 mm (0.025 in)
Iterbio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-64-4 Physical Form: ≈2.8g/25x25mm, Packaged in mylar under argon MDL No.: MFCD00011286
Formula: Yb
Pto. Ebullición: 1427 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 824 °C
Densidad: 6,977 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011286
Núm. CAS: 7440-64-4
EINECS: 231-173-2
Índice Merck: 12,10239