Iterbio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
12437.FF
12437.FI
12437.FFEA
117
EUR
12437.FF
12437.FI
Iterbio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Iterbio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-64-4
Physical Form: ≈0.43g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011286
Formula:
Yb Pto. Ebullición: 1427 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 824 °C Densidad: 6,977 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011286 Núm. CAS: 7440-64-4 EINECS: 231-173-2 UN: 3178 ADR: 4.1,III Índice Merck: 12,10239 |