Oro ≥99.99% (metals basis), láminas, Premion®, Grosor: 0.127 mm (0.005 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00132.FF 00132.FI
00132.FFEA 540 EUR
00132.FF 00132.FI
Oro ≥99.99% (metals basis), láminas, Premion®, Grosor: 0.127 mm (0.005 in)
Oro
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈1.5g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Pto. Ebullición: 2800 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1063 °C
Densidad: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003436
Núm. CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Índice Merck: 12,04526