Oro ≥99.9% (metals basis), alambre, Ø 0.813 mm (0.032 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10197.BS 10197.BW 10197.CB
10197.BSEA 325 EUR
10197.BS 10197.BW 10197.CB
Oro ≥99.9% (metals basis), alambre, Ø 0.813 mm (0.032 in)
Oro
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈10.02g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Pto. Ebullición: 2800 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1063 °C
Densidad: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003436
Núm. CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Índice Merck: 12,04526