Oro ≥99.9985% (metals basis), alambre, Premion®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Scientific
10965.BP
10965.BS
10965.BW
10965.BPEA
94.4
EUR
10965.BP
10965.BS
10965.BW
Oro ≥99.9985% (metals basis), alambre, Premion®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Oro
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7440-57-5
Formula Weight: 196.97
Physical Form: ≈15.15g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formula:
Au Pto. Ebullición: 2800 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1063 °C Densidad: 19,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003436 Núm. CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Índice Merck: 12,04526 |